Learn More
Fluorure de lanthane(III) anhydre, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
147.74€ - 529.64€
Identifiants chimiques
CAS | 13709-38-1 |
---|---|
Formule moléculaire | F3La |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.90 |
Numéro MDL | MFCD00011073 |
Clé InChI | BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011273.18 |
50 g |
147.74€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011273.30 |
250 g |
529.64€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum(III) fluoride is used in phosphor lamp coating, carbon arc electrodes and in lasers. It is also used in fluoride selective electrodes. Further, it is used as a non-ferrous metal additive and used in metal alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13709-38-1 | |
195.90 | |
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[La+3] |
F3La | |
MFCD00011073 | |
lanthanum(3+) trifluoride |
Spécification
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous | |
13709-38-1 | |
Crystals | |
F3La | |
Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[La+3] | |
195.90 | |
Odorless | |
White crystalline |
1493°C | |
Blanc | |
99.99% (REO) | |
MFCD00011073 | |
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trifluoride | |
195.9 | |
Hygroscopic | |
5.936 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-252-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante