Learn More
Fluorure de lanthane(III) anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
75.30€ - 244.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13709-38-1 |
---|---|
Formule moléculaire | F3La |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.90 |
Numéro MDL | MFCD00011073 |
Clé InChI | BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041414.09 |
10 g |
75.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041414.18 |
50 g |
244.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum fluoride, anhydrous is employed extensively in the preparation and study of fluoride glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13709-38-1 | |
195.90 | |
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[La+3] |
F3La | |
MFCD00011073 | |
lanthanum(3+) trifluoride |
Spécification
Lanthanum(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Pièces | |
F3La | |
MFCD00011073 | |
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trifluoride | |
195.9 | |
Odorless | |
5.936 g/mL |
1493°C | |
13709-38-1 | |
(REO) | |
LaF3 | |
Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[La+3] | |
195.90 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-252-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only