Learn More
Fluorure de lanthane(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482658
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-38-1
Formule moléculaire F3La
Poids moléculaire (g/mol) 195.90
Numéro MDL MFCD00011073
Clé InChI BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) fluoride
Point de fusion 1493°C
Quantité 25 g
Formule linéaire LaF3
Poids de la formule 195.9
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.936