Learn More
Chlorure de lanthane(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
70.20€ - 679.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10099-58-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3La |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.26 |
Numéro MDL | MFCD00011068 |
Clé InChI | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035731.06 |
5 g |
70.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035731.14 |
25 g |
224.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035731.22 |
100 g |
679.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
10099-58-8 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00011068 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Spécification
1,000°C | |
860°C | |
10099-58-8 | |
Granulaire | |
Cl3La | |
UN3077 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
99.99% | |
Ampoule | |
3.842 g/mL |
Lanthanum(III) chloride | |
Ultra dry | |
Blanc | |
(REO) | |
MFCD00011068 | |
14,5363 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.27 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H290-H317
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P234-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OE4375000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only