Learn More
Chlorure de lanthane(III), ultra sec, perles blanches, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
71.96€ - 238.19€
Identifiants chimiques
CAS | 10099-58-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3La |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.26 |
Numéro MDL | MFCD00011068 |
Clé InChI | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11478430
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044322.06 |
5 g |
71.96€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488430
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044322.14 |
25 g |
238.19€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10099-58-8 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00011068 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Spécification
1000°C | |
860°C | |
Blanc | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00011068 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.27 | |
Hygroscopic |
Lanthanum(III) chloride, ultra dry | |
10099-58-8 | |
Billes | |
Cl3La | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
Odorless | |
3.842 |
Sécurité et traitement
P234-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OE4375000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lanthanum chloride
RUO – Research Use Only