Learn More
Chlorure de lanthane(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1,000°C |
Nom chimique ou matériau | Lanthanum(III) chloride |
Point de fusion | 860°C |
Note relative au nom | Ultra dry |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Billes |
Quantité | 50 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Numéro UN | UN3077 |
Merck Index | 14,5363 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lanthanum(III) chloride, ultra dry
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Lanthanum chloride