Learn More
Chlorure de lanthane(III), hydraté, 64,5-70 % de LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
61.50€ - 751.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20211-76-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3La |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.26 |
Numéro MDL | MFCD00149753 |
Clé InChI | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10144360
|
Thermo Scientific Acros
199151000 |
100 g | Flacon en verre |
61.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10114410
|
Thermo Scientific Acros
199155000 |
500 g | Flacon en verre |
194.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974191
|
Thermo Scientific Acros
199150025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
751.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20211-76-1 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00149753 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Spécification
Lanthanum chloride, hydrated | |
Blanc | |
Cl3La | |
MFCD00149753 | |
Solubility in water: soluble | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
64.5 to 70% LaCl3 |
20211-76-1 | |
Cristaux adhérents | |
LaCl3·xH2O | |
10,5193 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.27 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
- Lanthanum chloride, hydrated
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.