Learn More
Hydrate de chlorure de lanthane(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
68.60€ - 265.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20211-76-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3La |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.26 |
Numéro MDL | MFCD00149753 |
Clé InChI | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043120.22 |
100 g |
68.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043120.36 |
500 g |
265.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum(III) chloride is useful as precursor for synthesis of aqueous sol-gel lanthanum phosphate nano rods,as a filter aid,an effective flocculent and precipitation phosphate. It is also used as a catalyst for the high pressure oxidative chlorination of methane to chloromethane and organic synthesis it acts as Lewis acid catalyst. It is used as a scintillator material and in Gamma Detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20211-76-1 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00149753 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Spécification
Lanthanum (III) chloride hydrate | |
20211-76-1 | |
Cristalline | |
Cl3La | |
14,5363 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.27 (Anhydrous) | |
Odorless |
91°C (decomposition) | |
5 | |
(REO) | |
MFCD00149753 | |
Soluble in water and ethanol. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P234-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OE4470000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only