Learn More
Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | LaCl3 · 7H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 371.37g/mol |
Qualité | ACS Reagent |