Learn More
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
55.98€ - 871.34€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-84-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3H14LaO7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 371.36 |
Numéro MDL | MFCD00149756 |
Clé InChI | FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) heptahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11483047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15575.22 |
100 g |
55.98€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15575.36 |
500 g |
218.09€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15575.0E |
2500 g |
871.34€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLes solutions de chlorure de lanthane sont utilisées dans diverses applications de traitement de l’eau. Le chlorure de lanthane est également utilisé dans la recherche biochimique. Dopé au cérium, il est appliqué en tant que matériau scintillateur. En synthèse organique, le trichlorure de lanthane fonctionne comme un acide de Lewis faible. Ce composé est utilisé dans les détecteurs gamma.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les agents réducteurs forts et les métaux actifs.
Identifiants chimiques
10025-84-0 | |
371.36 | |
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3H14LaO7 | |
MFCD00149756 | |
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride |
Spécification
Lanthanum(III) chloride heptahydrate | |
10025-84-0 | |
MFCD00149756 | |
Soluble in ethanol and water. | |
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
371.36 | |
99% |
91°C (decomposition) | |
Cl3H14LaO7 | |
14,5363 | |
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride | |
371.37 (245.27 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P234-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H317-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OE4470000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lanthanum(III) chloride heptahydrate