Learn More
Carbonate de lanthane(III) hydraté, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
23.01€ - 216.08€
Identifiants chimiques
CAS 54451-24-0
Formule moléculaire C3La2O9
Poids moléculaire (g/mol) 457.84
Numéro MDL MFCD00011069
Clé InChI NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dilanthanum(3+) tricarbonate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11357198
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
016639.14
25 g
23.01€
25g
11347198
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
016639.22
100 g
62.01€
100g
11337198
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
016639.36
500 g
216.08€
500g
Description
Description
It is used in pharmaceuticals & used in medicine as a phosphate binder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
54451-24-0
457.84
NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
[La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
C3La2O9
MFCD00011069
dilanthanum(3+) tricarbonate
Spécification
Lanthanum(III) carbonate hydrate
Poudre
C3La2O9
14,5364
NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
dilanthanum(3+) tricarbonate
457.85 (Anhydrous)
Hygroscopic
54451-24-0
(REO)
MFCD00011069
Insoluble in water.
[La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
457.84
99.9%
2.6 g/mL to 2.7 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-599-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante