Learn More
Hydrate de bromure de lanthane(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
35.70€ - 541.00€
Identifiants chimiques
CAS | 224183-16-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3La |
Poids moléculaire (g/mol) | 378.62 |
Numéro MDL | MFCD00798151 |
Clé InChI | XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | lanthanum iii bromide hydrate, acmc-1chtf, lanthanum bromide hydrate, lanthanum bromide-water 1/3/1 |
CID PubChem | 71317322 |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15476005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013198.09 |
10 g |
35.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013198.18 |
50 g |
123.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013198.30 |
250 g |
541.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lanthanum(III) bromide is used as a scintillation material in certain applications. It is used in gamma spectroscopy radioisotope detection. It is used as a source of lanthanum in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
224183-16-8 | |
378.62 | |
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K | |
71317322 |
Br3La | |
MFCD00798151 | |
lanthanum iii bromide hydrate, acmc-1chtf, lanthanum bromide hydrate, lanthanum bromide-water 1/3/1 | |
[Br-].[Br-].[Br-].[La+3] |
Spécification
Lanthanum(III) bromide hydrate | |
Blanc | |
(REO) | |
MFCD00798151 | |
Soluble in water. | |
[Br-].[Br-].[Br-].[La+3] | |
378.62 | |
378.62 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
224183-16-8 | |
Cristalline | |
Br3La | |
lanthanum iii bromide hydrate, acmc-1chtf, lanthanum bromide hydrate, lanthanum bromide-water 1/3/1 | |
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthane(3+) ; tribromure ; hydraté | |
71317322 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 236-896-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only