Learn More
Acétate de lanthane(III) sesquihydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366328
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25721-92-0
Formule moléculaire C12H24La2O15
Poids moléculaire (g/mol) 686.12
Numéro MDL MFCD00013037
Clé InChI RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dilanthanum(3+) hexaacetate trihydrate
SMILES O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Point de fusion <200°C (in -1.5H2O)
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire La(OOCCH3)3·1.5H2O
Poids de la formule 343.05 (316.03 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic