Learn More
Acétate de lanthane(III) sesquihydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357118
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate is used in specialty glass and in water treatment. It is used in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex, which is considered as a model for metalloproteins in applied chemistry. Further, it is used to prepare nanoparticulate porous lanthanum oxyfluoride (LaOF) films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25721-92-0
Formule moléculaire C12H24La2O15
Poids moléculaire (g/mol) 686.12
Numéro MDL MFCD00013037
Clé InChI RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dilanthanum(3+) hexaacetate trihydrate
SMILES O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Forme physique Grumeau / poudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 343.05 (316.03 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato