Learn More
2,4-Pentanedionate de lanthane(III) hydraté, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
115.00€ - 339.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64424-12-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H21LaO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 436.23 |
Numéro MDL | MFCD00149057 |
Clé InChI | UUYNRMJIFVOQCR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lanthanum acetylacetonate hydrate min |
CID PubChem | 132984033 |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide) |
SMILES | [La+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013194.14 |
25 g |
115.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013194.22 |
100 g |
339.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a catalysts, laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
64424-12-0 | |
436.23 | |
UUYNRMJIFVOQCR-UHFFFAOYSA-N | |
132984033 | |
[La+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
C15H21LaO6 | |
MFCD00149057 | |
lanthanum acetylacetonate hydrate min | |
lanthanum(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide) |
Spécification
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate | |
64424-12-0 | |
Poudre | |
C15H21LaO6 | |
lanthanum acetylacetonate hydrate min | |
UUYNRMJIFVOQCR-UHFFFAOYSA-N | |
lanthanum(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide) | |
132984033 | |
99.9% |
143°C | |
Blanc à jaune | |
(REO) | |
MFCD00149057 | |
Insoluble in water. | |
[La+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
436.23 | |
436.24 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-187-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only