Learn More
Feuille de lanthane, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
306.00€ - 448.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-91-0 |
---|---|
Formule moléculaire | La |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.91 |
Numéro MDL | MFCD00011066 |
Clé InChI | FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation |
CID PubChem | 23926 |
ChEBI | CHEBI:33336 |
Nom IUPAC | lanthane |
SMILES | [La] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041558.FF |
25 x 25 mm |
306.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450401
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041558.FI |
50 x 50 mm | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Identifiants chimiques
7439-91-0 | |
138.91 | |
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N | |
23926 | |
lanthane |
La | |
MFCD00011066 | |
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation | |
CHEBI:33336 | |
[La] |
Spécification
Lanthanum foil | |
0.1mm (0.004 in.) thick | |
(REO) | |
MFCD00011066 | |
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation | |
[La] | |
138.91 | |
CHEBI:33336 | |
Mylar sous Argon | |
Feuille |
Gris à argent | |
7439-91-0 | |
La | |
UN3208 | |
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N | |
lanthane | |
23926 | |
99.9% | |
≈0.39g/25x25mm |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H261
Matière solide inflammable.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE MÉTALLIQUE, RÉACTIF DANS L’EAU, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-099-0
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionné sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only