Learn More
Chlorure de lanthane heptahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Cl3La.7H2O, numéro CAS-10025-84-0, 100 g, blanc, 371,38 g/mol, 91°C, 149756, pot de poudre en plastique, solide
44.05€ - 126.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-84-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3H14LaO7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 371.36 |
Numéro MDL | MFCD00149756 |
Clé InChI | FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) heptahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10457260
|
Fisher Chemical
L/0451/46 |
25 g |
44.05€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10161430
|
Fisher Chemical
L/0451/48 |
100 g |
126.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cl3La.7H2O, numéro CAS-10025-84-0, 100 g, blanc, 371,38 g/mol, 91°C, 149756, pot de poudre en plastique, solide
Identifiants chimiques
10025-84-0 | |
371.36 | |
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3H14LaO7 | |
MFCD00149756 | |
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride |
Spécification
91°C | |
Blanc | |
Cl3H14LaO7 | |
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride | |
371.38g/mol |
10025-84-0 | |
Solide | |
MFCD00149756 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
371.36 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Lanthanum chloride heptahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.