Learn More
Chlorure de lanthane heptahydraté, pour AAS, Fisher Chemical
39.75€ - 96.65€
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10040250
Afficher les documents
Fisher Chemical
L/0455/46
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10214250
Afficher les documents
Fisher Chemical
L/0455/48
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
10025-84-0
371.36
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Cl3H14LaO7
MFCD00149756
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
Spécification
91°C
Blanc
Cl3H14LaO7
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
371.38g/mol
10025-84-0
Solide
MFCD00149756
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
371.36
Récipient de poudre en plastique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Lanthanum chloride heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.