Learn More
Fisherbrand™ Lampe de rechange pour colorimètre
À utiliser avec le colorimètre numérique Fisherbrand™. La durée de vie de la lampe est prolongée car elle n’est activée que pendant le cycle de mesure. Facile à installer.
Marque: Fisherbrand™ 80300059
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lampe de rechange halogène au tungstène
- À utiliser avec le colorimètre numérique Fisherbrand™.
- La durée de vie de la lampe est prolongée car elle n’est activée que pendant le cycle de mesure.
- Facile à installer.
Spécification
Lampe de rechange | |
Halogène au tungstène | |
Colorimètre numérique Fisherbrandtrade; |