Learn More
UVP Lampe 3Uv-36 3Uv à plusieurs longueurs d’onde avec 1 x 254 nm
Marque:  UVP 95-0342-02
Code produit. 12883898
  • 1560.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
1 tube de 302 nm et 1 tube de 365 nm 230 V 50 Hz 6 W UVP
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
UVP Lampe 3Uv-36 3Uv à plusieurs longueurs d’onde avec 1 x 254 nm >