Learn More
UVP Lampe 3Uv-34 3Uv à plusieurs longueurs d’onde avec 1 x 254 nm
Marque:  UVP 95-0341-02
Code produit. 12873898
  • 1575.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
1 tube de 302 nm et 1 tube de 365 nm 230 V 50 Hz 4 W UVP