Learn More
Atago™ Lampe
42.25€ - 97.30€
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11741609
|
Atago™
RE1372 |
6 V |
97.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11851794
|
Atago™
RE1171 |
3 V | |||||||
Description
Ampoule 6 V - 1,2 A illumination échelle pour 3T• Le lot
Spécification
Lampe | |
1 de chaque |