Learn More
Brady™ Panneau d'avertissement indiquant la présence de substances radioactives en polyester laminé
Marque: Brady™ 250212
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières radioactives
Spécification
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
110°C | |
50 mm | |
Attention : Matières radioactives ou ioniserenden de rayonnement | |
Noir sur jaune |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
50 mm | |
0,024 mm | |
Triangulaire | |
Panneau d’avertissement de radioactivité |