Learn More
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé
Panneaux obligatoires pour faciliter la sécurité personnelle
3.25€ - 17.90€
Spécification
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Description Polyester laminé
Épaisseur 0,024 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Texte affiché Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Texte affiché Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10161974
Afficher les documents
Brady™
250134
Port d’une protection des voies respiratoires 200 mm
4.70€
1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10613195
Afficher les documents
Brady™
250100
Utiliser protection oculaire 100 mm
3.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10294844
Afficher les documents
Brady™
250129
Port d’une visière de protection 100 mm N/A N/A N/A
10204854
Afficher les documents
Brady™
250130
Port d’une visière de protection 200 mm
4.55€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10112264
Afficher les documents
Brady™
250128
Protection de la tête, vue, ouïe 200 mm
4.55€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10274794
Afficher les documents
Brady™
250103
Port d’un casque de sécurité 200 mm
4.70€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10643385
Afficher les documents
Brady™
254161
Port de surchaussures 100 mm
3.65€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10396144
Afficher les documents
Brady™
254162
Port de surchaussures 200 mm
8.65€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10205094
Afficher les documents
Brady™
250120
Port d'un vêtement de protection 200 mm
4.55€
1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10204564
Afficher les documents
Brady™
250137
Port d’un bonnet de protection 100 mm
4.40€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10451264
View Documents
Brady™
250138
Port d’un bonnet de protection 200 mm
8.40€
1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11700174
View Documents
Brady™
222565
Portez des chaussures de protection 310 mm
17.90€
1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
Panneau, obligatoire - port de charlotte requis
  • Conforme à la norme NF X 08-003-1 et NF X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
  • Résistant aux produits chimiques ; eau ; lumière UV ; rayures/abrasion et températures jusqu’à 120° C
  • Diamètre 100 mm
  • Bleu ou blanc
Specifications
Specifications
Polyester
Acrylique, permanent
0,024 mm
Signalisation obligatoire
1 de chaque
Polyester laminé
Rond
Blanc sur bleu
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé