Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Interdiction de fumer
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
4.15€ - 7.70€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15654567
|
Brady™
821994 |
50 mm |
5.20€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15664567
|
Brady™
821996 |
100 mm |
4.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15674567
|
Brady™
821997 |
200 mm |
4.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15684567
|
Brady™
821998 |
315 mm |
7.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
Rond | |
Rouge |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Interdiction de fumer