Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Relier une borne de terre au sol
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 818567
Code produit. 15694457
  • 5.20€ / 2 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Polyester
Acrylique, permanent
Intérieur et extérieur
-40°C à 110°C
Monde entier
Brillant
2/Bte
50 mm
0,099 mm
Rond
Blanc sur bleu