Learn More
Brady™ Étiquettes de sécurité électrique en polyester laminé
Marque: Brady™ 251951
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquette adhésive pictogramme danger• Etiquette polyesther adhésif laminé haute résistance chimique et aux UV
• Rouleau de 250 étiquettes 25 x 25mm
• L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles
• Danger électrique
• Inclus en rouleau de 250 étiquettes
Spécification
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance | |
Noir sur jaune | |
Safety Label | |
Gloss | |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
22 mm | |
25 mm |
Panneaux d'avertissement | |
Monde entier | |
Triangulaire | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Pipe markers and safety signs | |
0,024 mm | |
-40°C à 110°C |