Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 1.6 1 pour le transport de substances explosives
Marque: Brady™ 223598
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
ADR 1.6RL-100*100-B7541 | |
Polyester laminé | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
-40°C-110°C | |
1.6 1 |
Brillant | |
250/Bte | |
100 mm | |
100,00 mm | |
Diamant | |
Noir sur orange |