Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 1.4 1 pour le transport de substances explosives
3.85€ - 344.00€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Matériau | Polyester laminé |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Épaisseur | 0,099 mm |
Plage de températures (métrique) | -40°C-110°C |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11710204
|
Brady™
223552 |
100 mm | 100,00 mm | 1 de chaque |
3.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760234
|
Brady™
223592 |
100 mm | 100,00 mm | 250/Bte |
344.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11720204
|
Brady™
223553 |
200 mm | 200,00 mm | 1 de chaque |
5.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11730204
|
Brady™
223554 |
297 mm | 297,00 mm | 1 de chaque |
10.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
-40°C-110°C | |
1.4 1 |
Polyester laminé | |
0,099 mm | |
Diamant | |
Noir sur orange |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 1.4 1 pour le transport de substances explosives