Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon d’échantillons Laemmli SDS, réduction, 4X
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli
76.88€ - 120.60€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Concentration | 4X |
Type de produit | Tampon de chargement des échantillons de protéine |
Forme | Liquide |
À utiliser avec (application) | Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492859
|
Thermo Scientific Chemicals
J60015.AC |
25 ml |
76.88€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402869
|
Thermo Scientific Chemicals
J60015.AD |
50 ml |
120.60€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le tampon d’échantillons Laemmli SDS est utilisé pour la préparation d’échantillons de protéines, qui est utilisée dans le système SDS-PAGE de Laemmli. Il s’agit d’un système largement utilisé pour l’électrophorèse des protéines. De plus, il est utilisé dans l’analyse des protéines sur gel de polyacrylamide. En outre, il est utilisé pour réduire les liaisons disulfures afin de dénaturer les protéines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le tampon d’échantillons SDS Laemmli est composé de plusieurs composés, dont 375 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 9 % de SDS, 50 % de glycérol, 9 % de β-mercaptoéthanol, 0,03 % de bleu de bromophénol
• Le composé SDS présent dans le tampon d’échantillons SDS Laemmli se lie de façon non covalente aux protéines. Le SDS est chargé négativement et peut masquer la charge intrinsèque de la protéine qu’il lie
Application
• Le tampon d’échantillons SDS Laemmli est utilisé pour dénaturer les protéines et pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système SDS-PAGE
• Ce tampon d’échantillons est utilisé comme colorant électrophorétique pour la dénaturation des protéines et la surveillance de l’avant du gel migré
• Il est également utilisé pour l’analyse du gel de protéines polyacrylamide
Spécification
Bleu | |
Tampon de chargement des échantillons de protéine | |
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli |
4X | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,2,3-Propanetriol,Sodium lauryl sulfate, 2-Mercaptoethanol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propaned
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche