Learn More
Thermo Scientific™ Tampon échantillons Laemmli SDS avec pyronine Y, réduction, 4X
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli
54.57€ - 71.46€
Spécification
Couleur | Rose |
---|---|
Concentration | 4X |
Type de produit | Tampon de chargement des échantillons |
Forme | Liquide |
À utiliser avec (application) | Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15470227
|
Thermo Scientific™
J62115.AC |
25 ml |
54.57€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15480227
|
Thermo Scientific™
J62115.AD |
50 ml |
71.46€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Rose | |
Tampon de chargement des échantillons | |
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli |
4X | |
Liquide |