Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon d’échantillons Laemmli SDS, non réducteur, 6X
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli
88.14€ - 138.69€
Spécification
Couleur Bleu
Concentration 6X
Type de produit Tampon de chargement des échantillons
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15413399
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J60660.AC
25 ml
88.14€
25mL
15423399
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J60660.AD
50 mL
138.69€
50mL
Description
Description
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X) is an electrophoretic dye for denaturation of proteins and monitoring the front of running gel. Composition of this buffer is similar to the reducing buffer minus mercaptoethanol. This product is ideal for polyacrylamide protein gel analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le tampon d’échantillon SDS Laemmli contient plusieurs composés, dont 375 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 9 % de SDS, 50 % de glycérol, 9 % de β-mercaptoéthanol, 0,03 % de bleu de bromophénol
  • Le composé SDS présent dans le tampon d’échantillon SDS Laemmli se lie de façon non covalente aux protéines.Le SDS est chargé négativement et peut masquer la charge intrinsèque de la protéine qu’il lie
Application
  • Le tampon d’échantillon SDS Laemmli est utilisé pour dénaturer les protéines et pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système SDS-PAGE
  • Ce tampon d’échantillon est utilisé comme colorant électrophorétique pour la dénaturation des protéines et la surveillance de l’avant du gel de migration
  • Il est également utilisé pour l’analyse du gel protéique de polyacrylamide
Spécification
Spécification
Bleu
Tampon de chargement des échantillons
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli
6X
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2,3-Propanetriol