Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire pour femmes
Comprend trois poches. Les blouses de laboratoires pour femme Logistik™ sont utilisées pour une grande gamme d’applications.
41.19€
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sexe | Pour femme |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Tige dissimulée fixée à l’avant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13192180
|
Logistik™
607-V3WH-100 |
16 | |||||||
Description
- Deux poches basses et poche au niveau de la poitrine
- Manchette à goujon
- Fermeture à l’avant par boutons-pression, dissimulée
- Polycoton
- Pas de marquage CE
Spécification
General Purpose Lab Coat | |
Mélange de polycoton | |
Tige dissimulée fixée à l’avant | |
Reusable | |
3 |
Pour femme | |
Blanc | |
Fermeture par boutons-pression | |
Non-sterile | |
107 cm |