Learn More
Logistik™ Blouse pour femme
Description
Cette blouse de laboratoire ajustée pour femme au style classique à une vaste gamme d’applications et procure à l’utilisateur un confort optimal grâce à sa coupe légèrement galbée. Comprend deux poches basses plaquées, une poche au niveau de la poitrine, une fermeture à l’avant par boutons-pression dissimulée ainsi que des manchettes à goujon et mesure 107 cm de long. Pas de marquage CE.
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse pour femme |
Sexe | Pour femme |
Couleur | Blanc |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non-sterile |
Nbre de poches | 1 |
Longueur (métrique) | 1160 mm |