Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
Description
- Manteau pour femme
- Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
- Couleur blanc
- Protection optimale avec antistatique.
- Fibre : réduction de charge optimale
- Construction de bras à coupe haute
- Poche de poitrine gauche
- Deux poches latérales
- Normes de col rabattu : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
- Tailles : XS-4XL
- Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
- Lavage normal à 60°C, ne pas javelliser, sèche-linge sec, repassage 2 points, chem.
Spécification
Spécification
Dimensions | Moyenne |
Sexe | Pour femme |
Matériau | Cotton, Polyester |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Boutons-pression |
Jetable | Non |
Type de produit | General Purpose Jacket |
Épaisseur | 245 g/m² |