Learn More
Lactose, monohydraté, poudre, NF, J.T. Baker™
Code produit. 15567994
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Identifiants chimiques
CAS 64044-51-5
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.312
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
Synonyme d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
CID PubChem 133126686
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactose
Note relative au nom Monohydrate
Conditionnement Flacon poly
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1L = 1.53kg
Poids de la formule 360.32
Qualité NF
Forme physique Poudre