Learn More
Acide lactique, Honeywell Fluka™
Testé selon Ph. Eur.
64.36€ - 158.56€
Identifiants chimiques
CAS | 50-21-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.08 |
Numéro MDL | MFCD00004520 |
Clé InChI | JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum |
CID PubChem | 612 |
ChEBI | CHEBI:78320 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxypropanoïque |
SMILES | CC(O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15636730
|
Honeywell-Fluka
69775-250ML |
250 ml |
64.36€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15626730
|
Honeywell-Fluka
69775-1L |
1 L |
158.56€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
50-21-5 | |
90.08 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
612 | |
Acide 2-hydroxypropanoïque |
C3H6O3 | |
MFCD00004520 | |
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CHEBI:78320 | |
CC(O)C(O)=O |
Spécification
Lactic acid | |
C3H6O3 | |
MFCD00004520 | |
1209341 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
Acide 2-hydroxypropanoïque | |
612 | |
90.08g/mol | |
113°C (235,4°F) |
50-21-5 | |
CH3CH(OH)COOH | |
NONH for all modes of transport | |
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CC(O)C(O)=O | |
90.08 | |
CHEBI:78320 | |
1,209 g/ml à 25 °C |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Lactic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lactic acid