Learn More
LACTB2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LACTB2 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836524
|
Proteintech
16783-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16826524
|
Proteintech
16783-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Endoribonuclease; cleaves preferentially 3′ to purine-pyrimidine dinucleotide motifs in single-stranded RNA. The cleavage product contains a free 3′ -OH group. Has no activity with double-stranded RNA or DNA. Required for normal mitochondrial function and cell viability.Spécification
LACTB2 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q53H82, Q561R9, Q99KR3 | |
212442, 297768, 51110 | |
LACTB2 Fusion Protein Ag10213 | |
Primary | |
-20°C | |
LACTB2 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Beta lactamase like protein 2, CGI 83, lactamase, beta 2, LACTB2 | |
LACTB2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |