Learn More
Brady™ Étiquettes en tissu en nylon LABXPERT™
Les étiquettes LABXPERT™ sont des étiquettes en tissu en nylon (B-499) enveloppantes qui sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées comme les fils et les câbles.
Marque: Brady™ 060949
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les étiquettes LABXPERT™ sont des étiquettes en tissu en nylon (B-499) enveloppantes qui sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées comme les fils et les câbles.
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
UL | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Non stérile | |
Imprimante LabXpert™ | |
1 | |
Rectangle avec coins arrondis | |
-40°C à +90°C | |
0,165 mm | |
1 in | |
0,5 in | |
0,37 in |
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette | |
Tube de centrifugation, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube, flacon, bouchon de flacon | |
Étiquette secondaire, 0,375 po (0,953 cm) de diamètre | |
300/Bte | |
Pour flacons de 1,5 à 2,0 ml | |
0,0065 in | |
0,5 x 1 in | |
25,4 mm | |
1,2 cm | |
0,9 cm |