Learn More
Brady™ Étiquettes en tissu en nylon LABXPERT™
Les étiquettes LABXPERT™ sont des étiquettes en tissu en nylon (B-499) enveloppantes qui sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées comme les fils et les câbles.
Marque: Brady™ 060913
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les étiquettes LABXPERT™ sont des étiquettes en tissu en nylon (B-499) enveloppantes qui sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées comme les fils et les câbles.
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
UL | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Non stérile | |
Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™ | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C à +90°C | |
0,165 mm | |
1 in | |
0,5 in |
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette | |
Flacons, tube à centrifuger, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, boîte de Pétri, tube, flacon | |
s/o | |
225/Bte | |
Pour flacons de 1,0 à 8,0 ml | |
0,0065 in | |
0,5 po l | |
12,70 mm | |
1,2 cm |