Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, Luer Lock connectors, injection site
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
Brand: Thermo Scientific™ SS00009-I
This item is not returnable.
View return policy
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ Labtainer™ est un système 2D composé d’un film Thermo Scientific™ ASI™ 28 à 4 couches de 12,5 ml en éthyle vinyle d’acétate comprenant 3 ports (dont un site d’injection). Une large gamme de capacités, de configurations de ports et de styles de tubulure sont disponibles.
- Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
- Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
- Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
- Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
- Recueil de fraction et dosage chromatographique
- Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Specifications
BioProcess Container | |
1 l | |
Éthyl-vinyle-acétate | |
ASI™ 28 | |
Connecteurs Luer Lock, réducteur et site d’injection | |
50/carton | |
Irradiés | |
9,8 in | |
7,8 in |
Conserver à température ambiante. | |
3 ports (1 connexion avec insert Luer Lock + bouchon, 1 connexion avec corps Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection) | |
EVA | |
Un sachet en poly de 4 mil | |
Labtainer™ | |
Température ambiante | |
24,9 x 19,8 cm (9,8 x 7,8 po) | |
24,9 cm | |
19,8 cm |