Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors, injection site
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
Marque:  Thermo Scientific™ SS00003-I
Code produit. 17810777
  • 19.30€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ Labtainer™ est un système 2D composé d’un film Thermo Scientific™ ASI™ 28 à 4 couches de 12,5 ml en éthyle vinyle d’acétate comprenant 3 ports (dont un site d’injection). Une large gamme de capacités, de configurations de ports et de styles de tubulure sont disponibles.
  • Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
  • Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
  • Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
  • Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
  • Recueil de fraction et dosage chromatographique
  • Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
BioProcess Container
500 ml
Éthyl-vinyle-acétate
ASI™ 28
Connecteurs Luer Lock et site d’injection
50/carton
Irradiés
8 in
6,5 in
Conserver à température ambiante.
3 ports (1 connexion avec insert Luer Lock + bouchon, 1 connexion avec corps Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection)
EVA
Un sachet en poly de 4 mil
Labtainer™
Température ambiante
20,3 x 16,5 cm (8,0 x 6,5 po)
20,3 cm
16,5 cm