Learn More
Nickel Electro™ Couvercle de creuset de laboratoire en acier inox
Ajoutez un couvercle de finition brillant non magnétique à un creuset en acier inox. Le couvercle de creuset de laboratoire en acier inox Nickel Electro™ est plat avec une dépression pour le centrage et présente une extension sur un côté qui sert de poignée.
57.40€ - 83.45€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Quantité | 10 Paquets |
Autoclavable | Oui |
Product Type Specs | Couvercle de creuset |
Forme | Plat |
Includes: DiameterMetricOuter
Requires: Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs,Quantity,Shape
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409609
|
Nickel Electro™
165 |
40 mm |
61.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11499599
|
Nickel Electro™
164 |
35 mm |
64.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11489599
|
Nickel Electro™
163 |
30 mm |
57.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11419609
|
Nickel Electro™
167 |
50 mm |
83.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non magnétique
- Estampillé du mot Acier inox pour faciliter l’identification du matériau pendant l’utilisation
- Forme plate avec une dépression pour le centrage sur les creusets
- Comprend une extension sur un côté qui sert de poignée
- Sans fissure
Especificaciones
Acier inoxydable | |
Oui | |
Plat |
10 Paquets | |
Couvercle de creuset |