Learn More
Cytiva Adaptateur standard pour manifold de laboratoire pour bouchon numéro 8
Adaptateur standard pour accessoires pour manifold de microbiologie.
Marque: Cytiva 4892
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le manifold de laboratoire est conçu dans un souci de flexibilité et pour réduire la contamination croisée
- Le manifold de laboratoire comprend des adaptateurs interchangeables pour la plupart des entonnoirs et un dispositif de couplage pour doubler la capacité de test tout en permettant la stérilisation dans des autoclaves standard
Spécification
Joint torique en élastomère de fluorocarbone noir | |
Acier inoxydable (316L) | |
3/boîte |
Bouchon numéro 8 | |
Non stérile | |
Étalon |