Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Adaptateur allongé pour manifold de laboratoire pour bouchon numéro 8
Adaptateur allongé pour accessoires pour manifold de microbiologie.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4959
449.35 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le manifold de laboratoire est conçu dans un souci de flexibilité et pour réduire la contamination croisée
- Le manifold de laboratoire comprend des adaptateurs interchangeables pour la plupart des entonnoirs et un dispositif de couplage pour doubler la capacité de test tout en permettant la stérilisation dans des autoclaves standard
Spécification
Joint torique en élastomère de fluorocarbone noir | |
Acier inoxydable (316L) | |
3/boîte |
Bouchon numéro 8 | |
Non stérile | |
Allongée |