Learn More
Buerkle™ Laboratoire Bucket
Seau de laboratoire pour le transport, la décantation et le mélange. Vidage en toute sécurité avec bec verseur large. Poignée en métal.
48.70€ - 75.15€
Spécification
Type de produit | Godet |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Autoclavable | Non |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (équipement) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10358722
|
Buerkle™
2306-0015 |
15 L |
75.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10493342
|
Buerkle™
2306-0010 |
48.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
ulliPE, blanc/liliAvec échelle de contenu, graduation 1000 ml/liliAvec bec verseur/li/ulSpécification
Godet | |
Non | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
Poignée |
Polyéthylène | |
Blanc | |
Métal | |
1 de chaque |