Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable MicroDispo™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Extrait de petites quantités d’échantillons en vue de leur analyse. Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo prélève des échantillons de points cibles précis de poudres à écoulement libre et de matériaux en vrac à petits grains.
Marque:  Buerkle™ 5393-2250
216.82 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10626013
  • 246.00€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Poignée ergonomique
  • HDPE
  • Fabriqué en salle blanche
  • Stérilisé en option par rayons gamma
  • 21 mm de diamètre
Spécification
Spécification
Sampler
10 ml
Non stérile
1000 mm
HDPE
Oui
Pour les marchandises à verser en vrac jusqu’à 0,5 mm de granulométrie