Learn More
Buerkle™ Spatule à usage unique LaboPlast™
Spatule à usage unique Buerkle™ LaboPlast™ dotée d’une poignée stable longue et ergonomique et d’une lame pointue.
19.35€ - 38.40€
Spécification
Type de produit | Spatule jetable |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Type de poignée | Forme ergonomique |
Jetable | Oui |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15326317
|
Buerkle™
5378-0009 |
Sans poignée |
19.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15336317
|
Buerkle™
5378-0010 |
Avec manchon transparent |
38.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéale pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes
- Le manchon d’étanchéité transparent réduit la contamination
- Blanc
- Conditionnement individuel
- Production, assemblage et emballage selon la salle blanche de classe 7
- Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
Spécification
Spatule jetable | |
Forme ergonomique | |
Blanc | |
Idéale pour l’échantillonnage des poudres, des granulés, des pâtes et des denrées alimentaires | |
150 mm |
Polystyrène | |
Oui | |
FDA | |
10/boîte |