Learn More
Buerkle™ Pelle à usage unique LaboPlast™
La pelle jetable LaboPlast™ en polystyrène est fabriquée et assemblée dans une salle blanche de classe 7 et conditionnée individuellement pour un usage jetable. La pelle jetable est idéale pour les poudres, les granulés et les pâtes.
Marque: Buerkle™ 5378-0015
47.08 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pelle jetable avec ou sans couvercle
- Polystyrène, blanc
- Conditionnement individuel
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Avec les denrées alimentaires de l’UE et l’agrément FDA
Spécification
Polystyrène | |
500 ml | |
Non | |
FDA | |
10 |
Sans couvercle | |
Oui | |
Blanc | |
Denrées alimentaires | |
280 mm |