Learn More
Buerkle™ Pelle à usage unique LaboPlast™ Bio
Produite dans une salle blanche de classe7 (10 000) et conditionnée individuellement dans un film bio-PE pour usage unique. Le bioplastique PE vert possède toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique, mais il est fabriqué à base de matières premières renouvelables.
26.60€ - 28.85€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Couleur | blanc |
Certifications/Conformité | FDA |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15366327
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0001 |
25 ml |
28.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15386327
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0005 |
100 ml |
27.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15376327
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0003 |
50 ml |
26.60€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15396327
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0007 |
150 ml |
28.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Entièrement recyclable, le bioplastique PE vert possède toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique, mais il est fabriqué à base de matières premières renouvelables
- La pelle se positionne à l’horizontale grâce à la forme spéciale de sa poignée et de son bord avant légèrement incliné. On peut donc la poser sans que le matériau de l’échantillon ne s’écoule.
- Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
- Bio-PE, blanc
- Emballage individuel
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
Spécification
Polyéthylène | |
Non stérile | |
FDA | |
10 |
Oui | |
blanc | |
Denrées alimentaires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Pelle à usage unique LaboPlast™ Bio